Merck
930032
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(tBu-BQ)
≥95%
Szinonimák:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione)nickel(0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H32NiO2
Molekulatömeg:
387.18
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>200 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Ni(COD)(tBu-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.