Merck
921580
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
Szinonimák:
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ZnO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
suspension
Minőségi szint
koncentráció
2.5 wt. %
munkafunkció
3.9 eV
viszkozitás
3 cP
SMILES string
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing zinc oxide (ZnO) nanoparticles in butanols. ZnO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells
Alkalmazás
This ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
Elkészítési megjegyzés
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.