901051
Carbon nanotubeforest vertically alignedon Si substrate
DxL10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Szinonimák:
CNT array, MWCNT array
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carbon nanotube array, multi-walled, vertically aligned on Si substrate, H 0.5 mm
leírás
Areal density: 1-5x109 cm-2
Form: 20 mm x 20 mm Si substrate
Minőségi szint
Teszt
98% (carbon as CNT)
H
0.5 mm
átmérő × H
10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.