Fontos dokumentumok
900979
F8BT
average Mw >20,000
Szinonimák:
Poly(9,9-dioctylfluorene-alt-benzothiadiazole), Poly[(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(benzo[2,1,3]thiadiazol-4,8-diyl)]
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
molekulatömeg
average Mn >20,000
average Mw >20,000
szín
, Light Brown to Very Dark Brown to Very Dark Orange
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)