Fontos dokumentumok
900441
Sigma-Aldrich
Green light-emitting spiro-copolymer
Szinonimák:
Livilux® SPG-01T
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
ribbon
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn >100,000
average Mw >400,000
Alkalmazás
Features:
  • Soluble green light-emitting spiro-copolymer.
  • High efficiency.
  • Long lifetime, with further potential to improve.
  • Saturated green color coordinates, with low operation voltage.
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPG-01T 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 11 Cd/A.
  • V_on: 2.5 V.
  • V at 100 cd/m2: 3.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 6.0 V.
  • Max. power eff.: 12 lm/W.
  • External quantum eff.: 4.1%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.33, 0.59).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >10k hrs.
  • AC lifetime at 200 cd/m2 at RT: >5000 hrs.
Elkészítési megjegyzés
  • 10 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for inkjet.
  • Preparation should be in N2 atmosphere.
Jogi információk
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.