Fontos dokumentumok
900440
Sigma-Aldrich
Orange light-emitting PPV copolymer
Szinonimák:
Livilux® PDO-123
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 340,000
average Mw 1,750,000
Alkalmazás
Features:
  • Soluble orange light-emitting PPV copolymer.
  • Excellent reproducibility.
  • Broad emission spectrum.
  • High efficiency.
  • Very low operation voltage.
  • Very long DC and AC lifetime.
  • High temperature stability (>100 °C).
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/PDO-123 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 5.0 Cd/A.
  • V_on: 2.0 V.
  • V at 100 cd/m2: 2.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 3.3 V.
  • Max. power eff.: 5.5 lm/W.
  • External quantum eff.: 3.5%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.60, 0.40).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >>25000.
Elkészítési megjegyzés
  • 5 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for Inkjet.
  • Preparation of device should be in N2 atmosphere.
Jogi információk
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)