900560
Graphene quantum dots
>0.005% in H2O
Szinonimák:
GQDs
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
>0.005% in H2O
fluoreszcencia
, quantum yield >50%
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bio-imaging.
- Photocatalysis.
- LED.
- Energy conversion.
- Sensing.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.