Fontos dokumentumok
427144
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~275,000 by GPC, average Mn ~107,000, pellets
Szinonimák:
PVDF
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
15 mmHg ( 32 °C)
Minőségi szint
Forma
pellets
olvadási index
7-20 g/10 min (230°C/12.5kg)
molekulatömeg
average Mn ~107,000
average Mw ~275,000 by GPC
ütésállóság
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
dielektromos állandó
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
keménység
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
törésmutató
n20/D 1.42
ASTM D 3835
17,500-21,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 166-170 °C (ASTM D 3418)
oldhatóság
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
sűrűség
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?