Merck
749230
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)
95%
Szinonimák:
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H24Cl2F8Ir2N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1216.02
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
>400 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
This material is a precursor to a wide range of OLED emitters such as FIrpic.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)