Fontos dokumentumok
900444
Sigma-Aldrich
Red light-emitting spiro-copolymer
average Mw 180,000
Szinonimák:
Livilux® SPR-001
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 50,000
average Mw 180,000
Alkalmazás
Features:
  • Soluble redspiro-copolymer.
  • Long lifetime, with further big potential to improve.
  • Saturated red color coordinators.
  • Low operation voltage.
  • Very good viscosity behaviour in many organic solvents.
Typical performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 1.90 Cd/A.
  • V_on: 2.00 V.
  • V at 100 cd/m2: 3.3 V.
  • V at 1000 cd/m2: 5.1 V.
  • Max. power eff.: 1.80 lm/W.
  • External quantum eff.: 2.44%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.67, 0.33).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >20,000.
Elkészítési megjegyzés
  • 11 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for inkjet.
  • Preparation should be in N2 atmosphere.
Jogi információk
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)