Fontos dokumentumok
900446
Sigma-Aldrich
Red light-emitting spiro-copolymer
average Mw 720,000
Szinonimák:
Livilux® SPR-001
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 120,000
average Mw 720,000
Alkalmazás
Features:
  • Soluble spiro-copolymer
  • Long lifetime with further big potential to improve
  • Saturated red color coordinators
  • Low operation voltage
  • Very good viscosity behaviour in many organic solvents
Typical Performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. Efficiency: 1.90 Cd/A
  • V_on: 2.00 V
  • V @ 100 cd/m2: 3.3 V
  • V @ 1000 cd/m2: 5.1 V
  • Max. Power Eff.: 1.80 lm/W
  • External Quantum Eff.: 2.44 %
  • CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.67, 0.33)
  • DC Lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >20,000
Elkészítési megjegyzés
  • 11g/L in toluene for spin-coating
  • Special formulation needed for Inkjet
  • Preparation should be in N2 atmosphere
Jogi információk
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)