Merck
900378
Sigma-Aldrich
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D5H13O3
Molekulatömeg:
215.30
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥97 atom % D
Teszt
≥97%
Forma
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)