Merck
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
98%
Szinonimák:
β-D-Glucosamine pentaacetate, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H23NO10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
mp
186-189 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that