Merck
50636
Supelco
Paraquat dichloride-(rings-d8) hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8 dichloride, Methyl viologen-d8 dichloride, Paraquat dichloride-d8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D8H6Cl2N2 · xH2O
Molekulatömeg:
265.21 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Paraquat dichloride-d8 may be used as a reference standard for the determination of paraquat dichloride-d8 in potato, cereals, and pulses by liquid-chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Development and independent laboratory validation of a simple method for the determination of paraquat and diquat in potato, cereals and pulses.
Kolberg DIS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 104(8), 2465-2474 (2012)