Fontos dokumentumok
808350
TokeOni
Szinonimák:
2-[(1E,3E)-4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-(4S)-4-thiazolecarboxylic acid hydrochloride salt, AkaLumine-HCl, Soluble NIR emission luciferin
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(/C=C/C=C/C2=N[C@@H](C(O)=O)CS2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N2O2S.ClH/c1-18(2)13-9-7-12(8-10-13)5-3-4-6-15-17-14(11-21-15)16(19)20;/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,19,20);1H/b5-3+,6-4+;/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZCNKVAGZCXXHX-SSRSOBHISA-N
Általános leírás
- Luciferin is a generic term for the light-emitting compound found in organisms that generate bioluminescence.
- TokeOni is a new NIR emission luciferin analogue having luminescence peak at 670 ~ 680 nm with a peak range in the near-infrared (NIR) region.
- TokeOni has the enhanced solubility of >10 mg/mL compared to HCl free (0.2 mg/mL).
Alkalmazás
- Bioimaging.
- in vivo imaging.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.