Merck
405175
Sigma-Aldrich
IR-1048
Dye content 97 %
Szinonimák:
1-Butyl-2-[2-[3-[(1-butyl-6-chlorobenz[cd]indol-2(1H)-ylidene)ethylidene]-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-6-chlorobenz[cd]indolium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H38BCl3F4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
739.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
Dye content, 97%
Minőségi szint
mp
230 °C (dec.) (lit.)
λmax
1048 nm in ethanol
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCN1/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCC)c4ccc(Cl)c5cccc3c45)=C2Cl)c6cccc7c(Cl)ccc1c67
InChI
1S/C40H38Cl3N2.BF4/c1-3-5-24-44-34(30-14-8-12-28-32(41)18-22-36(44)38(28)30)20-16-26-10-7-11-27(40(26)43)17-21-35-31-15-9-13-29-33(42)19-23-37(39(29)31)45(35)25-6-4-2;2-1(3,4)5/h8-9,12-23H,3-7,10-11,24-25H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKZNCEDZIQWVNS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • pH-Responsive Theranostic Colloidosome Drug Carriers: This study presents pH-responsive theranostic drug carriers for targeted thrombolytic therapy using the near-infrared-II window. It highlights the real-time imaging capabilities of these carriers using IR-1048, making it significant for drug delivery research (Y Ye, Z Chen, S Zhang, et al., 2022).
  • Targeted Nanobody Complex Enhanced Photodynamic Therapy: The article explores targeted therapy for lung cancer using IR-1048, which serves as a NIR-II/photoacoustic signal reporter. This study is pertinent for drug discovery chemists focusing on cancer treatment (Q Zhang, L Wu, S Liu, et al., 2020).
Tulajdonságok és előnyök
Q-switching IR laser dye.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.