Fontos dokumentumok
808091
Graphite
flakes, 99% Carbon, −100 mesh (≥80%), natural
Szinonimák:
Graphite grade 3160
leírás
Particle size: −100 mesh (<150 μ) (80% minimum)
Forma
flakes
mp
>3000 °C
3652-3697 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Graphene precursor
- Inorganic source of carbon
- Filler
- Thermal additive
- Re-carburizer
- Casting powders
- Drilling fluids
- Plastic additive
- Rubber additive
- Tint/pigment
- Lubricant
- Chemically resistant additive
- EMF absorber
- Milling and sieving
- General inert filler-additive
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)