902926
Graphite dispersion
multi-layers (8-30 layers)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Graphite dispersion, multi-layers (8-30 layers), avg. no. of layers, 8 ‑ 30
leírás
Capacity: 250 − 400 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 – 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peak ratio: < 0.1 (by Raman)
Surface area: 4.0x106 - 1.0x108 mm²/g
Forma
dispersion
Jellemzők
avg. no. of layers 8 ‑ 30
összetétel
C, >96%
H, 0-1%
N, 0-1%
Oxygen, 0-2% (graphene)
Általános leírás
- Number of graphene layers: 8 - 30
- Thickness: 3 - 10 nanometres
- Layer′s lateral dimensions: 0.5 - 2.0 micrometres
Alkalmazás
- in the synthesis of graphene layer
- in the preparation of ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia
- development of biosensors
- fabrication of multi-layer thin films for Li-ion micro-batteries
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
6.8 °F
Lobbanási pont (C)
-14 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)