Fontos dokumentumok
807036
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
60 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
UNSPSC kód:
12141740
NACRES:
NA.23
form
nanospheres
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
átlagos részecskeméret
60 nm
λmax
430 nm
funkcionális csoport
citrate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Elkészítési megjegyzés
Shake well before use.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)