Fontos dokumentumok
806722
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
UNSPSC kód:
12141740
NACRES:
NA.23
leírás
Flash point >230 °F
Minőségi szint
form
suspension
koncentráció
5 mg/mL (in water)
átmérő × H
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
szín
gray
sűrűség
0.9992 g/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)