Fontos dokumentumok
807508
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12141740
NACRES:
NA.23
leírás
Flash point 53.6 °F
Minőségi szint
Forma
suspension
koncentráció
5 mg/mL (in IPA)
átmérő × H
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
szín
gray
sűrűség
0.7889 g/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)