Fontos dokumentumok
932744
Tris[2-(p-tolyl)pyridine]iridium(III)
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Ir(p-Me-ppy)3 , Ir(mppy)3
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
veszteség
0.5% TGA, >330°C (weight loss)
oldhatóság
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
287 nm±5 nm in dichloromethane
373 nm±5 nm in dichloromethane
fluoreszcencia
λem 514 nm±10 nm in dichloromethane
Keringési energia
HOMO 5.6 eV
LUMO 3.0 eV
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)