Merck
799580
Sigma-Aldrich
HandaPhos
greener alternative
≥95%
Szinonimák:
(2S,3S)-4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-(2-methyl-2-propanyl)-2-(2,4,6-triisopropylbenzyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxaphosphole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H47O3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
546.72
UNSPSC kód:
12350000
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
InChI
1S/C35H47O3P/c1-21(2)24-18-26(22(3)4)28(27(19-24)23(5)6)20-32-38-31-17-12-14-25(34(31)39(32)35(7,8)9)33-29(36-10)15-13-16-30(33)37-11/h12-19,21-23,32H,20H2,1-11H3/t32-,39?/m0/s1
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
HandaPhos forms a 1:1 complex with Pd(OAc)2 thereby arriving at a pre-catalyst, used at the ppm level, that enables Suzuki-Miyaura cross-couplings to be run under micellar catalysis in water at room temperature. To be used in tandem with Designer Surfactant TPGS-750-M.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.