Fontos dokumentumok
798371
Exo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Szinonimák:
(1S,4S,5R)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
Teszt
95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
under inert gas
mp
158-162 °C
funkcionális csoport
phosphine
sulfonamide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(S(N2C[C@@]3([H])[P@](C4=CC=CC=C4)C[C@]2([H])C3)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWXYDSDVFPJTFY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
Related Content
The Kwon Group has made major strides in the development and application of nucleophilic phosphinocatalysis reactions as a means to synthesize carbo- and heterocycles that serve as synthetic intermediates for both natural products and medicinally useful compounds.