Fontos dokumentumok
798746
Exo-4-anisole Kwon [2.2.1] bicyclic phosphine
Szinonimák:
Exo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine, (1S,4S,5R)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
85-90 °C
funkcionális csoport
phosphine
sulfonamide
SMILES string
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3/t15-,18-,24?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMFZMNUGIFSNIE-YPAHSFBSSA-N
Egyéb megjegyzések
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
Related Content
The Kwon Group has made major strides in the development and application of nucleophilic phosphinocatalysis reactions as a means to synthesize carbo- and heterocycles that serve as synthetic intermediates for both natural products and medicinally useful compounds.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.