797707
Gold nano-urchins
90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Szinonimák:
Gold nano-urchins, Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Particles:∼5.37E+9/mL
Minőségi szint
Forma
liquid
nanourchin
OD
1
Átmérő
90 nm
átlagos részecskeméret
90 nm
λmax
630 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.