Fontos dokumentumok
771686
Gold nanorods
25 nm diameter, λmax, 650 nm, dispersion in H2O
Szinonimák:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Javasolt termékek
Forma
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Minőségi szint
tartalmaz
CTAB as stabilizer
koncentráció
>45 μg/mL in H2O
átmérő × H
25 nm × 60 nm (±10%)
átmérő
25 nm
λmax
650 nm
Mw/Mn
>95 (rods)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.