797723
Gold nano-urchins
80 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Szinonimák:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Particles:∼7.82E+9/mL
Minőségi szint
form
liquid
nanourchin
OD
1
átlagos részecskeméret
80 nm
λmax
620 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.