Merck
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na18OH
Molekulatömeg:
42.00
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
95 atom % 18O
Teszt
97% (CP)
Forma
solution
koncentráció
20% in H218O
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)