Fontos dokumentumok
606766
Acetic acid-12C2
99.9 atom % 12C
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C-depleted
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
Teszt
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[12CH3][12C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+0,2+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-ZCWHFVSRSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)