Fontos dokumentumok
609765
Sodium hydroxide-16O solution
20 wt. % in H216O, 99.9 atom % 16O
About This Item
Javasolt termékek
leírás
18O-depleted
izotóptisztaság
99.9 atom % 16O
koncentráció
20 wt. % in H216O
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[16OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-QMVMUTFZSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)