Merck
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Szinonimák:
PMeOx-Azide, PMeOx-N3
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(C4H7NO)nN3
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.