791873
Conductive silver printing ink, resistivity 5-6 Ω cm
Szinonimák:
Greatcell Solar®, Dyesol(R) DYAG50 conductive silver ink, Screen printable silver paste
About This Item
Javasolt termékek
leírás
volume resistivity 5 - 6 Ω cm
Minőségi szint
Teszt
75-85% solids basis
form
paste (white)
viszkozitás
13,000-17,000 mPa.s (at shear rate of 10 sec-1 at 25°C)
Általános leírás
Alkalmazás
This Conductive Silver Printing Ink is a specially formulated ink which provides exceptionally high conductivity at low cure temperatures. This highly conductive ink provides extremely low resistance printed conducting tracks, essential for the photovoltaic applications. By providing the lowest track resistances of printed current collectors, this material is a key enabler in plastic electronics, such as, DSSC, OPV, and CdTe solar cells.
Jogi információk
GreatcellSolar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.