Merck
745693
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)oxetane
97%
Szinonimák:
3-oxetanemethanamine, (Oxetan-3-yl)methanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.458
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
144.9 °F
Lobbanási pont (C)
62.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)