Merck
919500
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
multiwalled, powder, >80%
Szinonimák:
BNNT
About This Item
Lineáris képlet:
BN
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
>80%
form
nanotubes
powder
SMILES string
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Boron Nitride Nanotubes (BNNT) exhibit giant stark effect and electric field tunability of the band gap. BNNTs find applications in photovoltaics, nanoelectronics and as additive in polymeric and metallic composites. BNNTs show non-cytotoxicity which makes them promising for biomedical, therapeutic and diagnostics applications as well.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Boron Nitride Nanotubes for Drug Delivery.
Nanjwade B K,et al.
Advances in Materials Science Research, 10, 307-325 (2011)
Polymer Composites Reinforced by Nanotubes as Scaffolds for Tissue Engineering.
Wang W, et al.
International Journal of Polymer Science, 805634-805634 (2014)
Polymer composites of boron nitride nanotubes and nanosheets.
Meng W, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2, 10049-10061 (2014)