Fontos dokumentumok
913332
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >70%
Szinonimák:
BNNT
Teszt
>70%
Forma
nanotubes
powder
SMILES string
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.