GF50133934
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Szinonimák:
B 516011
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Teszt
99.5%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 501-339-34
súly
500 g
maximum részecskeméret
10 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)