Fontos dokumentumok
705446
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Szinonimák:
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Összes fotó(3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
powder
mp
56-60 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?