Merck
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Szinonimák:
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4BrF3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.367
sűrűség
1.674 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)