Fontos dokumentumok
774545
Nickel(II) oxide
nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
Szinonimák:
Nickel Monoxide, Nickel oxide
About This Item
Javasolt termékek
form
nanowires
Minőségi szint
átmérő × H
~20 nm × 10 μm
szín
black
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.