Merck
372641
Sigma-Aldrich
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
About This Item
Lineáris képlet:
Ni2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
részecskeméret
−100 mesh
SMILES string
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)