Merck
197718
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
96%
Szinonimák:
(±)-3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, (±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-Methyl-3-hydroxycyclohex-1-ene, 3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Methyl-2-cyclohexenol
Méret kiválasztása
1 G
25 000,00 Ft
5 G
85 700,00 Ft
25 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
25 000,00 Ft
5 G
85 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H8OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
25 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives[1]. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle.[2]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
X Zhou et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(18), 3539-3556 (1999-09-10)
The synthesis of four CD-ring-modified 19-nor-1alpha, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives lacking C15, referred to as 6C analogues, and diastereomeric at C17 and C20 is described. The synthesis involves an Ireland-Claisen rearrangement of a 3-methyl-substituted ester of (1R)-3-methyl-2-cyclohexen-1-ol as the key step
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)