Merck
M38583
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Szinonimák:
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H9(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]24/D +13.5°, neat
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
Alkalmazás
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone may be used in the preparation of (R)-5-methyl-2-(1-methylethylidene-d6)-cyclohexanone [(R)-(+)-pulegone-d6].
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Linear and nonlinear circular dichroism of R-(+)-3-methylcyclopentanone
Li, R., et al.
J. Chem. Phys. , 125.14, 144304-144304 (2006)
Enantiospecific orientation of R?3-methylcyclohexanone on the chiral Cu (643) R/S surfaces
Horvath, Joshua D., Layton Baker, and Andrew J. Gellman
The Journal of Physical Chemistry C, 112.20, 7637-7343 (2008)
Enantiospecific Adsorption of (R)-3-Methylcyclohexanone on Naturally Chiral Cu (531) R&S Surfaces
Huang, Ye, and Andrew J. Gellman
Catalysis Letters, 125-3.4, 177-182 (2008)
The metabolism of the abortifacient terpene,(R)-(+)-pulegone, to a proximate toxin, menthofuran.
Gordon WP, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 15(5), 589-594 (1987)
Polarized Raman optical activity and the bond polarizability model
Barron, L. D., J. R. Escribano, and J. F. Torrance
Molecular Physics, 57.3, 653-660 (1986)