Merck
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Szinonimák:
2-Iodobenzo[b]thiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5IS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
58-63 °C
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)