Merck
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4BrNS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
105-110 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)