Merck
766097
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
179-184 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFALMDZWCMSBFO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful boron compound for Suzuki coupling.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qiuping Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(2), 199-210 (2007-01-19)
We describe the biological evaluation of isothiazoloquinolones (ITQs) having structural modifications at the 6-, 7-, and 8-positions. Addition of a methoxy substituent to C-8 effected an increase in antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and a decrease in cytotoxic