Merck
690120
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-naphthol
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.5% (HPLC)
99%
form
powder
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1cc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQVIOPAWVAOHOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)