Merck
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 20,000, azide
Szinonimák:
Polyoxyethylene bis(azide), O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG azide, PEG diazide, Polyethylene glycol, clickable PEG, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Lineáris képlet:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 20,000
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω-end
azide
α-end
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.