Merck
756598
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 1,100, azide
Szinonimák:
Polyoxyethylene bis(azide), Clickable PEG, PEG azide, Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Lineáris képlet:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 1,100
form
solid or liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 1,100
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
átmeneti hőmérséklet
Tm 29-35 °C
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)