Merck
689696
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
Szinonimák:
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Lineáris képlet:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.22
molekulatömeg
average Mn 2,000
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.